Beschreibung
Erweitert die Funktionalität des ViiA7 Systems und ermöglicht die Durchführung von High Resolution Melting (HRM)-Analysen mit PCR-Amplikonen. Die HRM-Analyse kann genetische Variation durch Amplikonenlänge, GC-Gehalt, Sequenzvariabilität oder Komplementarität der Stränge unterscheiden.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Eine Software-CD |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ViiA™ 7-System |
| Produktlinie | ViiA |
| Displaytyp | Touchscreen |
| Softwaretyp | Primer-Design, Genotypisierung |
| Betriebssystem | Windows |