Learn More
HS2ST1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA560228
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15778061
  • 516.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: NQIQKLEESR SKLERAIARH EVREIEQRHT MDGPRQDATL DEEEDMVIIY NRVPKTASTS FTNIAYDLCA KNKYHVLH Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 95%, Rat - 96%.
HS2ST1 Polyclonal antibody specifically detects HS2ST1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
HS2ST1
Polyclonal
Unconjugated
HS2ST1
2OST; 2-OST; 2-O-sulfotransferase; AW214369; dJ604K5.2; heparan sulfate 2-O-sulfotransferase 1; Hs2st; Hs2st1; KIAA0448; mKIAA0448
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
9653
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.20 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q7LGA3
HS2ST1
Recombinant protein corresponding to Human HS2ST1