missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HSCB Antibody (OTI3E1), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30147790
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30147790 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30147790 Lieferant Novus Biologicals (Bio-Techne) Lieferanten-Nr. NBP272415CL1

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

HSCB Monoclonal antibody specifically detects HSCB in Canine,Human,Monkey,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen HSCB
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI3E1
Konjugat CoraFluor 1
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias DnaJ homolog subfamily C member 20, DNAJC20DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 20, Hsc20, HSC20dJ366L4.2, HscB iron-sulfur cluster co-chaperone homolog (E. coli), iron-sulfur cluster co-chaperone protein HscB, mitochondrial, Jac1, J-type co-chaperone HSC20, MGC2637, MGC74462
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human HSCB(NP_741999) produced in HEK293T cell
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 150274
Zielspezies Canine, Human, Monkey, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.