Learn More
HSD11B2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA550682
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15604615
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The antibody detects endogenous levels of total HSD11B2 protein.
HSD11B2 Polyclonal antibody specifically detects HSD11B2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
HSD11B2
Polyclonal
Unconjugated
HSD11B2
11(beta)-HSD2; 11-beta-HSD; 11-beta-HSD type II; 11-beta-HSD2; 11-beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 2; 11-beta-hydroxysteroid dehydrogenase type II; 11-DH2; 11-HSD type II; 11HSD2; AME; AME1; corticosteroid 11-beta-dehydrogenase isozyme 2; -HSD11 type II; HSD11B2; HSD11K; HSD2; hydroxysteroid (11-beta) dehydrogenase 2; hydroxysteroid 11-beta dehydrogenase 2; Hydroxysteroid dehydrogenase, 11 beta type 2; NAD-dependent 11-beta-hydroxysteroid dehydrogenase; SDR9C3; Short chain dehydrogenase/reductase family 9C member 3
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
3291
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
2.9 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
P80365
HSD11B2
Synthetic peptide corresponding to a region derived from internal residues of human hydroxysteroid (11-beta) dehydrogenase 2