missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HSP10/EPF Antibody (330629) [PE], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30745434 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30745434 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30745434 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB3298P

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

HSP10/EPF Monoclonal antibody specifically detects HSP10/EPF in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen HSP10/EPF
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 330629
Konjugat PE
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias 10 kDa chaperonin, 10 kDa heat shock protein, mitochondrial, Chaperonin 10, CPN10HSP10, Early-pregnancy factor, EPF, GROES, heat shock 10kD protein 1 (chaperonin 10), heat shock 10kDa protein 1 (chaperonin 10), Hsp10
Wirtsspezies Mouse
Immunogen E. coli-derived recombinant human HSP10/EPF, Ala2-Asp102, Accession # P61604
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Core ESC Like Genes, Membrane Trafficking and Chaperones, Ovarian Carcinoma Cell Markers, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3336
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.