missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HSP27 Mouse, Clone: G3.1, enQuireBio™

Artikelnummer. 15930198
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15930198 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15930198 Lieferant EnquireBio Lieferanten-Nr. 3315MSM1P1

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Spezifikation

Antigen HSP27
Anwendungen Flow Cytometry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry
Zelluläre Lokalisierung Predominantly cytoplasmic with some nuclear
Klassifikation Monoclonal
Klon G3.1
Konzentration 200μg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide
Gen-Zugriffsnummer NP_001531
Gensymbole HSPB1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Partially purified hsp27 (earlier called 24K) protein from breast cancer MCF-7 cells.
Molekulargewicht des Antigens 27kDa
Positivkontrolle ∽50% of Breast Carcinomas are positive for hsp27 especially those that are also positive for ER,/or PgR.
Reinigungsverfahren Protein A/G Purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3315
Inhalt und Lagerung Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.