missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HSP90 Antibody (4F10), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18496248 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18496248 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18496248 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP104301MFV450

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

HSP90 Monoclonal antibody specifically detects HSP90 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen HSP90
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 4F10
Konjugat mFluor Violet 450 SE
Verdünnung Flow Cytometry
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias FLJ31884, Heat shock 86 kDa, heat shock 90kD protein 1, alpha, heat shock 90kD protein 1, alpha-like 4, heat shock 90kD protein, alpha-like 4, heat shock 90kDa protein 1, alpha, heat shock protein 90kDa alpha (cytosolic), class A member 1, heat shock protein HSP 90-alpha, Hsp89, Hsp90, HSP90AHSP86, HSP90N, HSPC1HSP 86, HSPCAHSP89A, HSPCAL1, HSPCAL4, HSPN, LAP2, Renal carcinoma antigen NY-REN-38
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human Hsp90 (1-732aa) purified from E. coli (NP_005339).
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Hypoxia, Membrane Trafficking and Chaperones
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3320
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.