Learn More
Beschreibung
The HSP90 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human HSP90. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig antigen. The HSP90 antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™594.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | HSP90 |
| Anwendungen | Immunofluorescence |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 3F11C1 |
| Konzentration | 2000 μg/mL |
| Konjugat | CoraLite 594 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Menge | 100 μL |
| Primär oder sekundär | Primary |
| Gen-ID (Entrez) | 3320 |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.