Learn More
HSPA12B Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA553354
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15791291
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: LAVPEMGLQG LYIGSSPERS PVPSPPGSPR TQESCGIAPL TPSQSPKPEV RAPQQASFSV VVAIDFGTTS SGYAFSFASD PEAIHMMRKW EGG Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 96%, Rat - 96%.
HSPA12B Polyclonal antibody specifically detects HSPA12B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
HSPA12B
Polyclonal
Unconjugated
HSPA12B
2700081N06Rik; C20orf60; Heat shock 70 kDa protein 12B; Heat shock protein; heat shock protein 12B; heat shock protein 70kDa 12B; heat shock protein family A (Hsp70) member 12B; HSP; HSPA12B
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
116835
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
Lot-Specific
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q96MM6
HSPA12B
Recombinant protein corresponding to Human HSPA12B