missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ HSPA4 (Human) Recombinant Protein (P01)
Human HSPA4 full-length ORF with GST-tag at N-terminal
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH02526 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
Gen-ID (Entrez) | 3308 |
Molekulargewicht | 42.02 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16166441
|
Abnova™
H00003308-P01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16176441
|
Abnova™
H00003308-P01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Heat shock 70kDa protein 4
- Theoretical MW: 42.02kDa
- Preparation Method: In vitro wheat germ expression system
- Purification: Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
- Storage Buffer: 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer
Best use within three months from the date of receipt of this protein
Enzyme Linked Immunosorbent Assay, Western Blotting, Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
AAH02526 | |
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer | |
42.02 | |
8 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Wheat Germ (in vitro) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
HSPA4 | |
Human | |
Recombinant | |
Solution |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
3308 | |
HSPA4 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
In vitro wheat germ expression system | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
MSVVGIDLGFQSCYVAVARAGGIETIANEYSDRCTPACISFGPKNRSIGAAAKSQVISNAKNTVQGFKRFHGRAFSDPFVEAEKSNLAYDIVQLPTGLTGIKVTYMEEEQNGPVDGQGDNPGPQAAEQGTDTAVPSDSDKKLPEMDID | |
APG-2/HS24/P52/MGC131852/RY/hsp70/hsp70RY | |
HSPA4 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST |