missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ HSPA4 (Human) Recombinant Protein (P01)

Human HSPA4 full-length ORF with GST-tag at N-terminal

Marke:  Abnova™ H00003308-P01.10ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16166441

  • 335.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Heat shock 70kDa protein 4

  • Theoretical MW: 42.02kDa
  • Preparation Method: In vitro wheat germ expression system
  • Purification: Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
  • Storage Buffer: 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer

Best use within three months from the date of receipt of this protein

Enzyme Linked Immunosorbent Assay, Western Blotting, Antibody Production, Protein Array

Spezifikation

Spezifikation

AAH02526
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
42.02
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
MSVVGIDLGFQSCYVAVARAGGIETIANEYSDRCTPACISFGPKNRSIGAAAKSQVISNAKNTVQGFKRFHGRAFSDPFVEAEKSNLAYDIVQLPTGLTGIKVTYMEEEQNGPVDGQGDNPGPQAAEQGTDTAVPSDSDKKLPEMDID
APG-2/HS24/P52/MGC131852/RY/hsp70/hsp70RY
HSPA4
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
3308
HSPA4 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HSPA4
Human
Recombinant
Solution
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote