Learn More
Gestigkeit Harry™ Heizplatte, 130 bis370 °C, Aluminiumlegierung
Form: Quadratisch; Größe: 13,8 x 13,8 in.
Marke:  Gestigkeit Harry™ HT13
Weitere Details : Netto-Gewicht : 13.00000kg
Artikelnummer. 10269911
  • 1470.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Heizplatte
Quadratisch
13,8 x 13,8 in.
13 kg
230 V, 2200 W
230 V
Aluminiumlegierung
130 deg;C bis 370 deg;C
2200 W