Learn More
Gestigkeit Harry™ Heizplatte, 30 °C bis 110 °C, Aluminiumlegierung
Artikelnummer. 10157821
Change view
Click to view available options
Deckplattenmaterial:
Aluminiumlegierung
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Deckplattenmaterial unitSize
10157821 Aluminiumlegierung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10157821 Lieferant Gestigkeit Harry™ Lieferanten-Nr. HT21
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Form: Rechteck, Größe: 13,8 x 19,7 in.
Form: Rechteck; Größe: 13,8 x 19,7 in.
Spezifikation
Deckplattenmaterial Aluminiumlegierung
Größe 13,8 x 19,7 in.
Temperatur (metrisch) 30 bis 110 °C
Gewicht (angloamerikanisch) 41.9 lb.
Gewicht (metrisch) 19 kg
Wirkleistung 1800 W
Elektrische Anforderungen 230 V, 1800 W
Form Rechteck
Spannung 230 V
Typ Heizplatte