Learn More
Applied Biosystems™ HT ExoSAP-IT™ High-Throughput PCR Product Cleanup
Artikelnummer. 15837121
Change view
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
1000 Reaktionen
480 Reaktionen
5000 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
1000 Reaktionen
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen unitSize
15837121 480 Reaktionen 1 Stück
15827121 1000 Reaktionen 1000 Reaktionen
15809916 5000 Reaktionen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15837121 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 783951EA
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die HT ExoSAP-IT PCR-Produkt-Aufreinigung ist eine alternative Formulierung des ExoSAP-IT Reagenz, die speziell für die einzigartigen Anforderungen von automatisierten Plattformen mit hohem Durchsatz und Mehrkanalpipetten entwickelt wurde.
  • PCR-Reinigung mit einem Röhrchen: Fügen Sie HT ExoSAP-IT-Reagenz direkt zum PCR-Produkt hinzu
  • Außergewöhnliche Genauigkeit: Erzielen Sie Daten von höchster Qualität auch bei langen Leselängen
  • 10 % Probenrückgewinnung: Kein Verlust von PCR-Produkten unabhängig von der Fragmentgröße
  • Einfach, in einem Schritt: Ersetzt die mehreren Schritte und die verschwendete Zeit, die mit Beads oder Säulen verbunden ist.
  • Verarbeitung mit hohem Durchsatz: Noch schnellere Ergebnisse mit einer niedrigviskosen Formulierung und einem Pipettierroboter
  • Skalierbar: Behandeln Sie Reaktionsvolumen von 5 μl bis 5 l
  • Praktische Verpackung: Erhältlich in 8-Röhrchenstreifen und 12-Streifen in einer 96-Well-Mikrotiterplatte
  • Stabil bei 25 °C für 8 Stunden: Erhält die volle Funktionsaktivität und bei 45 °C ist sie eine Woche lang stabil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Auf Trockeneis geliefert.Bei -20 °C lagern.
Beschreibung PCR-Produkt-Aufreinigung, ein Schritt, Verarbeitung mit hohem Durchsatz, skalierbar, speziell entwickelt für die einzigartigen Anforderungen von automatisierten Plattformen mit hohem Durchsatz und Mehrkanalpipetten
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sequenzierung
Anzahl Reaktionen 480 Reaktionen
Produkttyp PCR-Produkt-Aufreinigung
Menge Je 1