Learn More
Applied Biosystems™ HT ExoSAP-IT™ Schnelle Reinigungsreagenz für PCR-Produkte, mit hohem Durchsatz
Beschreibung
- Mischung aus Exonuklease I und Shrimp alkalische Phosphatase für die enzymatische Entfernung von überschüssigen Primern und dNTPs nach einer PCR-Reaktion
- Einzelröhrchen-PCR-Reinigung
- Verkürztes 14-minütiges Protokoll
- Verschiedene Verpackungsformate (Fläschchen, 8-Röhrchenstreifen, 96-Well Mikrotiterplatten) sorgen für einfache Handhabung und Flexibilität bei der experimentellen Konstruktion
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei −20 °C lagern. Ein Monat lang stabil bei 4 °C |
| Anzahl Reaktionen | 480 Reaktionen, 8-Röhren-Streifen |