Learn More
Applied Biosystems™ HT ExoSAP-IT™ Schnelle Reinigungsreagenz für PCR-Produkte, mit hohem Durchsatz
Artikelnummer. 15583687
Change view
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
1000 Reaktionen
23.040 Reaktionen, 48 x 8-Röhrchen-Streifen
480 Reaktionen, 8-Röhren-Streifen
5.760 Reaktionen, 12 x 8-Röhrchen-Streifen
5000 Reaktionen
Packungsgröße:
1000 Reaktionen
23040 Reaktionen
480 Reaktionen
5000 Reaktionen
5760 Reaktionen
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen unitSize
15583687 1000 Reaktionen 1000 Reaktionen
15553687 480 Reaktionen, 8-Röhren-Streifen 480 Reaktionen
15563687 5.760 Reaktionen, 12 x 8-Röhrchen-Streifen 5760 Reaktionen
15503697 23.040 Reaktionen, 48 x 8-Röhrchen-Streifen 23040 Reaktionen
15513697 5000 Reaktionen 5000 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15583687 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 785951000RXN
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entfernen von überschüssigen Primern und dNTPs. Kein Einfluss auf nachgeschaltete Anwendungen. Ideal geeignet für die Aufreinigung von PCR-Produkten mit hohem Durchsatz mithilfe von Liquid-Handling-Plattformen und Mehrkanalpipetten.
  • Mischung aus Exonuklease I und Shrimp alkalische Phosphatase für die enzymatische Entfernung von überschüssigen Primern und dNTPs nach einer PCR-Reaktion
  • Einzelröhrchen-PCR-Reinigung
  • Verkürztes 14-minütiges Protokoll
  • Verschiedene Verpackungsformate (Fläschchen, 8-Röhrchenstreifen, 96-Well Mikrotiterplatten) sorgen für einfache Handhabung und Flexibilität bei der experimentellen Konstruktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei −20 °C lagern. Ein Monat lang stabil bei 4 °C
Anzahl Reaktionen 1000 Reaktionen
Menge 2 ml