missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ HTR3D Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17110894 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17110894 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17110894 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA5113030

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

HTR3D Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, ELISA

This is one of the several different receptors for 5-hydroxytryptamine (serotonin), a biogenic hormone that functions as a neurotransmitter, a hormone, and a mitogen. This receptor is a ligand-gated ion channel, which when activated causes fast, depolarizing responses. It is a cation-specific, but otherwise relatively nonselective, ion channel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen HTR3D
Anwendungen ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
Gen HTR3D
Gen-Zugriffsnummer Q70Z44
Gen-Alias 5HT3D; 5-HT3-D; 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 3 family member D; 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 3D, ionotropic; 5-hydroxytryptamine receptor 3 subunit D; 5-hydroxytryptamine receptor 3D; HTR3D; serotonin 5-HT-3D receptor; serotonin receptor 3D
Gensymbole HTR3D
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Human 5-hydroxytryptamine receptor 3D protein (107-210AA).
Reinigungsverfahren Protein G
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 200909
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C or -80°C if preferred
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.