Learn More
Hamilton™ Ansatzlose Nadeln 19 Gauge, ansatzlose Nadel, kundenspezifische Länge (0,375 bis 12 in), Spitzentyp 5 oder AS, 6/Pk.
Diese Kategorie von Nadeln wird ohne Ansatz geliefert, sodass sie nicht mit einer Hamilton Spritze verbunden werden können. Der Spitzenstil und die Länge der Schläuche können zum Zeitpunkt der Bestellung angegeben werden.
Marke:  Hamilton™ 22019-02
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 12301808
  • 119.00 € / 6 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Datenblatt
Gauge19 Gauge
Spitzentyp5 oder AS
NadellängeIndividuelle Nadellänge
AutoklavierbarJa
Verkaufsmenge6 Nadeln pro Packung
NabeKeine Nabe
Spezifikation
Spezifikation
19 G
Ansatzlose Nadeln