Learn More
Invitrogen™ Human 17-beta-HSD1/HSD17B1 ELISA Kit
Beschreibung
Human 17-beta-HSD1/HSD17B1 quantitates human 17-beta-HSD1/HSD17B1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human 17-beta-HSD1/HSD17B1.
HSD17B1 begünstigt die Reduktion von Östrogenen und Androgenen. Es hat auch 20-alpha-HSD-Aktivität. Verwendet bevorzugt NADH.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | 17 beta-HSD; 17-beta-HSD 1; 17-beta-Hydroxysteroid-Dehydrogenase Typ 1; 17 BHD1; 17 HSDB1; 20 alpha-Hydroxysteroid-Dehydrogenase; 20-alpha-HSD; E17KSR; E2DH; EDH17B1; EDH17B2; EDHB17; Estradiol 17-beta-Dehydrogenase 1; Estradiol 17-beta-Dehydrogenase-1; HSD17; HSD17B1; Hsd17ba; Hydroxysteroid (17-beta)-Dehydrogenase 1; Hydroxysteroid (17-beta)-Dehydrogenase 1 Isoform; Hydroxysteroid 17-beta-Dehydrogenase 1; Hydroxysteroid-Dehydrogenase 17 beta, Typ 1; plazentale 17-beta-Hydroxysterdehydrogenase; SDR28C1; Kurzkettendehydrogenase/Reduktase Familie 28 CE, Mitglied 1 |
| Assay-Bereich | 0,9 bis 200 ng/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0,9 ng/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | P14061. |
| Gensymbol | HSD17B1. |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |