missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human A2ML1 Full-length ORF (AAH93840.1, 1 a.a. - 158 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00 € - 508.00 €

Spezifikation

Zugriffsnummer AAH93840.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 144568
Molekulargewicht 44.1kDa
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16168343
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00144568-P01.10UG
10 ug
335.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16178343
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00144568-P01.25UG
25 ug
508.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

The alpha-macroglobulin (AM) superfamily of proteins contains both complement components and protease inhibitors, including A2M (MIM 103950) and A2ML1. AM proteins display a unique trap mechanism of inhibition, by which the AM inhibitor undergoes a major conformational change upon its cleavage by a protease, thus trapping the protease and blocking it from subsequent substrate binding (Galliano et al., 2006 [PubMed 16298998]).[supplied by OMIM]

Sequence: MYTLEASGQGCVYVQTVLRYNILPPTNMKTFSLSVEIGKARCEQPTSPRSLTLTIHTSYVGSRSSSNMAIVEVKMLSGFSPMEGTNQLLLQQPLVKKVEFGTDTLNIYLDELIKNTQTYTFTISQSVLVTNLKPATIKVYDYYLPDEQATIQYSDPCE
Spezifikation

Spezifikation

AAH93840.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
44.1kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CPAMD9/DKFZp686C1729/DKFZp686D2011/DKFZp686G1812/DKFZp686L1821/DKFZp686O1010/FLJ16045/FLJ25179/FLJ39129/FLJ41597/FLJ41598/FLJ41607
A2ML1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
144568
A2ML1 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
RUO
A2ML1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen