Learn More
Invitrogen™ Human ABHD7 (aa 194-268) Control Fragment Recombinant Protein
Artikelnummer. 30211732
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30211732 100 μl 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30211732 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. RP95704
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (88%), Rat (88%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-57140 (PA5-57140. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
ABHD7 gene ontology (GO) annotation includes hydrolase activity and membrane.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Q8IUS5
Konzentration ≥5.0 mg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blocking Assay, Control
Zusammensetzung 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Gen-ID (Entrez) 253152
Name Human ABHD7 (aa 194-268) Control Fragment
Menge 100 μl
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias ABHD7; abhydrolase domain containing 7; abhydrolase domain-containing protein 7; EH4; EPHX4; Ephxrp; epoxide hydrolase 4; Epoxide hydrolase-related protein; Gm1382
Gebräuchliche Bezeichnung ABHD7
Gensymbol EPHX4
Konjugat Unconjugated
Spezies Human
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung His-ABP-tag
Sequenz FPHPNVFTEYILRHPAQLLKSSYYYFFQIPWFPEFMFSINDFKVLKHLFTSHSTGIGRKGCQLTTEDLEAYIYVF
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Expressionssystem E. coli
Form Liquid
Reinheits- oder Qualitätsgrad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining