missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human ACCN2 Full-length ORF (NP_001086.2, 1 a.a. - 528 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00 € - 508.00 €

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_001086.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 41
Molekulargewicht 86.3kDa
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16164134
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00000041-P01.25UG
25 ug
508.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16154134
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00000041-P01.10UG
10 ug
335.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

This gene encodes a member of the degenerin/epithelial sodium channel (DEG/ENaC) superfamily. The members of this family are amiloride-sensitive sodium channels that contain intracellular N and C termini, 2 hydrophobic transmembrane regions, and a large extracellular loop, which has many cysteine residues with conserved spacing. The member encoded by this gene is expressed in most if not all brain neurons, and it may be an ion channel subunit; however, its function as an ion channel remains unknown. Alternative splicing of this gene generates 2 transcript products. [provided by RefSeq]

Sequence: MELKAEEEEVGGVQPVSIQAFASSSTLHGLAHIFSYERLSLKRALWALCFLGSLAVLLCVCTERVQYYFHYHHVTKLDEVAASQLTFPAVTLCNLNEFRFSQVSKNDLYHAGELLALLNNRYEIPDTQMADEKQLEILQDKANFRSFKPKPFNMREFYDRAGHDIRDMLLSCHFRGEVCSAEDFKVVFTRYGKCYTFNSGRDGRPRLKTMKGGTGNGLEIMLDIQQDEYLPVWGETDETSFEAGIKVQIHSQDEPPFIDQLGFGVAPGFQTFVACQEQRLIYLPPPWGTCKAVTMDSDLDFFDSYSITACRIDCETRYLVENCNCRMVHMPGDAPYCTPEQYKECADPALDFLVEKDQEYCVCEMPCNLTRYGKELSMVKIPSKASAKYLAKKFNKSEQYIGENILVLDIFFEVLNYETIEQKKAYEIAGLLGDIGGQMGLFIGASILTVLELFDYAYEVIKHKLCRRGKCQKEAKRSSADKGVALSLDDVKRHNPCESLRGHPAGMTYAANILPHHPARGTFEDFTC
Spezifikation

Spezifikation

NP_001086.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
86.3kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ASIC/ASIC1/ASIC1A/BNaC2/hBNaC2
ACCN2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
41
ACCN2 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
RUO
ACCN2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen