missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human CTLA-4 His-tag, Recombinant Protein

Artikelnummer. 17104263
Change view
Click to view available options
Menge:
5 x 5 μg
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17104263 5 x 5 μg 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17104263 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. A42592

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

HEK293 cells Recombinant Protein

CTLA4 (Cytotoxic T-Lymphocyte Antigen 4) is a CD28-family receptor expressed on mainly CD4+ T cells. It binds the same ligands as CD28 (CD80 and CD86 on B cells and dendritic cells), but with higher affinity than CD28. However, in contrast to CD28 which enhances cell function when bound at the same time as the T cell receptor, CTLA4 inhbits the T cell and prevents it from functioning. Intracellular CTLA4 is also found in regulatory T cells and may be important to their function.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer P16410
Zur Verwendung mit (Anwendung) Control, ELISA, Functional Assay, Immunohistochemistry, Western Blot
Zusammensetzung protein with 0.02% Tween 80, 140 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 5% mannitol, 5% trehalose and no preservative; pH 7.4
Gen-ID (Entrez) 1493
Name Human CTLA-4 His-tag
Menge 5 x 5 μg
Quelle HEK293 cells
Lagerungsbedingungen -20°C
Kennzeichnung RUO
Endotoxin-Konzentration <0.1 ng/μg
Gen-Alias ALPS5; CD; CD152; CD152 antigen; CD152 isoform; CD152 protein; CD152 protein precursor; celiac disease 3; CELIAC3; Ctla4; CTLA-4; cytotoxic T lymphocyte associated antigen 4 short spliced form; cytotoxic T-lymphocyte associated protein 4; cytotoxic T-lymphocyte protein 4; cytotoxic T-lymphocyte protein 4 isoform CTLA4-TM; cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 4; cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4; cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase-4; EGK_04712; GRD4; GSE; ICOS; IDDM12; insulin-dependent diabetes mellitus 12; ligand and transmembrane spliced cytotoxic T lymphocyte associated antigen 4; Ly-56; sCTLA4; soluble form; transmembrane form
Gensymbol CTLA4
Spezifische Reaktivität Human
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Form Lyophilized
Reinheits- oder Qualitätsgrad ≥ 90%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.