Learn More
Invitrogen™ Humanes ACE2, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Beschreibung
ACE2 Synthetisches Peptid, PEP-0159, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 18 Aminosäuren nahe dem Carboxy-Terminus von humanem ACE2 überein. PEP-0159 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 20040 verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 59272 |
| Spezies | Human |
| Reinigungsverfahren | gereinigt |
| Zugriffsnummer | Q9BYF1 |
| Gebräuchliche Bezeichnung | Human ACE2 |
| Konzentration | 200 μg/ml |
| Inhalt und Lagerung | -20 °C |
| Beschreibung | Synthetisches Peptid |
| Format | Flüssig |
| Zusammensetzung | PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 |
| Mehr anzeigen |