missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Humanes ACE2, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Beschreibung
ACE2 Synthetisches Peptid, PEP-0164, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 14 Aminosäuren nahe dem Amino-Terminus von humanem ACE2 überein. PEP-0164 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 20045 verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 59272 |
| Spezies | Human |
| Reinigungsverfahren | gereinigt |
| Zugriffsnummer | Q9BYF1 |
| Gebräuchliche Bezeichnung | Human ACE2 |
| Konzentration | 200 μg/ml |
| Inhalt und Lagerung | -20 °C |
| Beschreibung | Synthetisches Peptid |
| Format | Flüssig |
| Zusammensetzung | PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?