Learn More
Abnova™ Human ACSF2 Full-length ORF (NP_079425.2, 1 a.a. - 615 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00080221-P01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16184843
  • 508.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MAVYVGMLRLGRLCAGSSGVLGARAALSRSWQEARLQGVRFLSSREVDRMVSTPIGGLSYVQGCTKKHLNSKTVVQCLETTAQRVPEREALVVLHEDVRLTFAQLKEEVDKAASGLLSIGLCKGDRLGMWGPNSYAWVLMQLATAQAGIILVSVNPAYQAMELEYVLKKVGCKALVFPKQFKTQQYYNVLKQICPEVENAQPGALKSQRLPDLTTVISVDAPLPGTLLLDEVVAAGSTRQHLDQLQYNQQFLSCHDPINIQFTSGTTGSPKGATLSHYNIVNNSNILGERLKLHEKTPEQLRMILPNPLYHCLGSVAGTMMCLMYGATLILASPIFNGKKALEAISRERGTFLYGTPTMFVDILNQPDFSSYDISTMCGGVIAGSPAPPELIRAIINKINMKDLVVAYGTTENSPVTFAHFPEDTVEQKAESVGRIMPHTEARIMNMEAGTLAKLNTPGELCIRGYCVMLGYWGEPQKTEEAVDQDKWYWTGDVATMNEQGFCKIVGRSKDMIIRGGENIYPAELEDFFHTHPKVQEVQVVGVKDDRMGEEICACIRLKDGEETTVEEIKAFCKGKISHFKIPKYIVFVTNYPLTISGKIQKFKLREQMERHLNL
Spezifikation
Spezifikation
NP_079425.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
94.6kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
RUO
ACSF2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
80221
ACSF2 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ACSMW/AVYV493/FLJ20920
ACSF2
Recombinant
wheat germ expression system