Learn More
Invitrogen™ ADAM9 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EHADAM9
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beschreibung
The Human ADAM9 ELISA quantitates Hu ADAM9 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu ADAM9. Principle of the method The Human ADAM9 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Das durch dieses Gen codierte Protein interagiert mit Proteinen, die eine SH3-Domäne haben, bindet mitotisches Arrest defizientes 2 beta-Protein und ist auch an der TPA-induzierten ektodomänischen Freisetzung eines Membran-verankerten Heparin-bindenden EGF-ähnlichen Wachstumsfaktor beteiligt. Für dieses Gen wurden mehrere alternativ gespleißte Transkriptvarianten identifiziert.Spezifikation
Gehäuse Q13443 | |
45 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
8754 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Extrazelluläre Matrix und Zelladhäsion | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
4 Std 45 Min |
49.15 bis 12000 pg/ml | |
45 bis 12000 pg/ml | |
Biotin | |
Wachstumsfaktoren und Rezeptoren | |
Dieses ELISA-Antikörperpaar erkennt humane ADAM9. Weitere Spezies sind noch nicht bestimmt. | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
CORD9, MCMP, MDC9, Mltng | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl | |
CORD9, MCMP, MDC9, Mltng | |
1 Std 20 Min |