Learn More
Abnova™ Human ADCY3 Partial ORF (NP_004027, 1035 a.a. - 1144 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_004027 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 109 |
Molekulargewicht | 37.84kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16164164
|
Abnova™
H00000109-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16154164
|
Abnova™
H00000109-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene encodes adenylyl cyclase 3 which is a membrane-associated enzyme and catalyzes the formation of the secondary messenger cyclic adenosine monophosphate (cAMP). This protein appears to be widely expressed in various human tissues and may be involved in a number of physiological and pathophysiological metabolic processes. [provided by RefSeq]
Sequence: FNNFMLRIGMNKGGVLAGVIGARKPHYDIWGNTVNVASRMESTGVMGNIQVVEETQVILREYGFRFVRRGPIFVKGKGELLTFFLKGRDKLATFPNGPSVTLPHQVVDNSSpezifikation
NP_004027 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.84kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
AC3/KIAA0511 | |
ADCY3 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
109 | |
ADCY3 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
FNNFMLRIGMNKGGVLAGVIGARKPHYDIWGNTVNVASRMESTGVMGNIQVVEETQVILREYGFRFVRRGPIFVKGKGELLTFFLKGRDKLATFPNGPSVTLPHQVVDNS | |
RUO | |
ADCY3 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |