missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human ADHFE1 Full-length ORF (NP_653251.1, 1 a.a. - 419 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marke:  Abnova™ H00137872-P01.10ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16168103

  • 335.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

The ADHFE1 gene encodes hydroxyacid-oxoacid transhydrogenase (EC 1.1.99.24), which is responsible for the oxidation of 4-hydroxybutyrate in mammalian tissues (Kardon et al., 2006 [PubMed 16616524]).[supplied by OMIM]

Sequence: MAVSNIRYGAAVTKEVGMDLKNMGAKNVCLMTDKNLSKLPPVQVAMDSLVKNGIPFTVYDNVRVEPTDSSFMEAIEFAQKGAFDAYVAVGGGSTMDTCKAANLYASSPHSDFLDYVSAPIGKGKPVSVPLKPLIAVPTTSGTGSETTGVAIFDYEHLKVKIGITSRAIKPTLGLIDPLHTLHMPARVVANSGFDVLCHALESYTTLPYHLRSPCPSNPITRPAYQGSNPISDIWAIHALRIVAKYLKRAVRNPDDLEARSHMHLASAFAGIGFGNAGVHLCHGMSYPISGLVKMYKAKDYNVDHPLVPHGLSVVLTSPAVFTFTAQMFPERHLEMAEILGADTRTARIQDAGLVLADTLRKFLFDLDVDDGLAAVGYSKADIPALVKGTLPQERVTKLAPRPQSEEDLAALFEASMKLY
Spezifikation

Spezifikation

NP_653251.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
71.6kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
RUO
ADHFE1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
137872
ADHFE1 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ADH8/FLJ32430/HMFT2263/HOT/MGC48605
ADHFE1
Recombinant
wheat germ expression system
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote