Learn More
Abnova™ Human ADIPOR1 Partial ORF (NP_057083.2, 72 a.a. - 136 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00051094-Q01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16075485
  • 528.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 19-01-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The adiponectin receptors, ADIPOR1 and ADIPOR2 (MIM 607946), serve as receptors for globular and full-length adiponectin (MIM 605441) and mediate increased AMPK (see MIM 602739) and PPAR-alpha (PPARA; MIM 170998) ligand activities, as well as fatty acid oxidation and glucose uptake by adiponectin (Yamauchi et al., 2003 [PubMed 12802337]).[supplied by OMIM]
Sequence: QAHHAMEKMEEFVYKVWEGRWRVIPYDVLPDWLKDNDYLLHGHRPPMPSFRACFKSIFRIHTETG
Spezifikation
Spezifikation
NP_057083.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
32.89kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
QAHHAMEKMEEFVYKVWEGRWRVIPYDVLPDWLKDNDYLLHGHRPPMPSFRACFKSIFRIHTETG
RUO
ADIPOR1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
51094
ADIPOR1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ACDCR1/CGI-45/CGI45/FLJ25385/FLJ42464/PAQR1/TESBP1A
ADIPOR1
Recombinant
wheat germ expression system