Learn More
Invitrogen™ Humanes AIM, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Beschreibung
AIM Synthetisches Peptid, PEP-0362, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 16 Aminosäuren nahe dem Amino-Terminus von humanem AIM überein. PEP-0362 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA-5-20243 verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 922 |
| Spezies | Human |
| Reinigungsverfahren | gereinigt |
| Zugriffsnummer | O43866 |
| Gebräuchliche Bezeichnung | Humanes AIM |
| Konzentration | 200 μg/ml |
| Inhalt und Lagerung | -20 °C |
| Beschreibung | Synthetisches Peptid |
| Format | Flüssig |
| Zusammensetzung | PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 |
| Mehr anzeigen |