Learn More
ACROBiosystems Human AIMP1 / EMAP2 / SCYE1 Protein, His Tag
362.89 € - 2201.57 €
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH14051.1
Molekulargewicht 35.2 kDa
Quelle Human AIMP1, His Tag (EM2-H5142) is expressed from E.coli cells. It contains AA Ala 2 - Lys 312 (Accession # Q12904-1).
Immunogen Ala 2 - Lys 312
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15876637
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
EM2-H5142-100UG
100 μg
362.89 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15886637
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
EM2-H5142-1MG
1 mg
2201.57 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Aminoacyl tRNA synthase complex-interacting multifunctional protein 1 (AIMP1) is also known as multisynthase complex auxiliary component p43 and endothelial monocyte-activating polypeptide II (EMAP-II). AIMP1 is a cytokine that may be induced by apoptosis and is also released from professional antigen-presenting cells such as dendritic cells. The release of AIMP1 renders the tumor-associated vasculature sensitive to tumor necrosis factor. Furthermore, AIMP1 binds tRNA and stimulates the catalytic activity of cytoplasmic arginyl-tRNA synthase. This protein possesses inflammatory cytokine activity. Also, AIMP1 negatively regulates TGF-beta signaling through stabilization of SMURF2 by binding to SMURF2 and inhibiting its SMAD7-mediated degradation.
This protein carries a polyhistidine tag at the N-terminus. The protein has a calculated MW of 35.2 kDa. The protein migrates as 36 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE).
Spezifikation
Spezifikation
AAH14051.1
Human AIMP1, His Tag (EM2-H5142) is expressed from E.coli cells. It contains AA Ala 2 - Lys 312 (Accession # Q12904-1).
-20°C
AIMP1
Human
PBS, pH7.4
E.coli
Cytokines and Growth Factors
35.2 kDa
Ala 2 - Lys 312
AIMP1,EMAP2,EMAPII,HLD3,SCYE1,p43,EMAP-2,EMAP-II,AIMP-1
Unconjugated
His Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE