missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human AKAP8 Partial ORF (NP_005849, 551 a.a. - 662 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_005849 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 10270 |
Molekulargewicht | 38.06kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16174772
|
Abnova™
H00010270-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16184772
|
Abnova™
H00010270-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The A-kinase anchor proteins (AKAPs) are a group of structurally diverse proteins, which have the common function of binding to the regulatory subunit of protein kinase A (PKA) and confining the holoenzyme to discrete locations within the cell. This gene encodes a member of the AKAP family. The encoded protein is located in the nucleus during interphase and is distinctly redistributed during mitosis. This protein has a cell cycle-dependent interaction with the RII subunit of PKA. [provided by RefSeq]
Sequence: VDPEMEGDDNLGGEDKKETPEEVAADVLAEVITAAVRAVDGEGAPAPESSGEPAEDEGPTDTAEAGSDPQAEQLLEEQVPCGTAHEKGVPKARSEAAEAGNGAETMAAEAESSpezifikation
NP_005849 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
38.06kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
AKAP95/DKFZp586B1222 | |
AKAP8 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
10270 | |
AKAP8 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
VDPEMEGDDNLGGEDKKETPEEVAADVLAEVITAAVRAVDGEGAPAPESSGEPAEDEGPTDTAEAGSDPQAEQLLEEQVPCGTAHEKGVPKARSEAAEAGNGAETMAAEAES | |
RUO | |
AKAP8 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |