Learn More
Abnova™ Human ALAS2 Partial ORF (NP_000023, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00000212-Q01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16184514
  • 508.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The product of this gene specifies an erythroid-specific mitochondrially located enzyme. The encoded protein catalyzes the first step in the heme biosynthetic pathway. Defects in this gene cause X-linked pyridoxine-responsive sideroblastic anemia. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified. [provided by RefSeq]
Sequence: MVTAAMLLQCCPVLARGPTSLLGKVVKTHQFLFGIGRCPILATQGPNCSQIHLKATKAGGDSPSWAKGHCPFMLSELQDGKSKIVQKAAPEVQEDVKAFK
Spezifikation
Spezifikation
NP_000023
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MVTAAMLLQCCPVLARGPTSLLGKVVKTHQFLFGIGRCPILATQGPNCSQIHLKATKAGGDSPSWAKGHCPFMLSELQDGKSKIVQKAAPEVQEDVKAFK
RUO
ALAS2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
212
ALAS2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ALAS-E/ALASE/ANH1/ASB/FLJ93603/XLSA
ALAS2
Recombinant
wheat germ expression system