Learn More
Abnova™ Human ALG5 Partial ORF (NP_037470, 232 a.a. - 324 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00029880-Q01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16186086
  • 310.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab
05-01-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: RDTQCGFKLFTREAASRTFSSLHVERWAFDVELLYIAQFFKIPIAEIAVNWTEIEGSKLVPFWSWLQMGKDLLFIRLRYLTGAWRLEQTRKMN
Spezifikation
Spezifikation
NP_037470
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.97kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
RDTQCGFKLFTREAASRTFSSLHVERWAFDVELLYIAQFFKIPIAEIAVNWTEIEGSKLVPFWSWLQMGKDLLFIRLRYLTGAWRLEQTRKMN
RUO
ALG5
Wheat Germ (in vitro)
GST
wheat germ expression system
Liquid
29880
ALG5 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
RP11-421P11.2|bA421P11.2
ALG5