Learn More
Abnova™ Human ALG6 Partial ORF (NP_037471, 25 a.a. - 114 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00029929-Q01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16186146
  • 508.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a member of the ALG6/ALG8 glucosyltransferase family. The encoded protein catalyzes the addition of the first glucose residue to the growing lipid-linked oligosaccharide precursor of N-linked glycosylation. Mutations in this gene are associated with congenital disorders of glycosylation type Ic. [provided by RefSeq]
Sequence: SYSGAGKPPMFGDYEAQRHWQEITFNLPVKQWYFNSSDNNLQYWGLDYPPLTAYHSLLCAYVAKFINPDWIALHTSRGYESQAHKLFMRT
Spezifikation
Spezifikation
NP_037471
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.64kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
SYSGAGKPPMFGDYEAQRHWQEITFNLPVKQWYFNSSDNNLQYWGLDYPPLTAYHSLLCAYVAKFINPDWIALHTSRGYESQAHKLFMRT
RUO
ALG6
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
29929
ALG6 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ALG6