missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ACROBiosystems Human ALK-7 Protein, His Tag
362.89 € - 2661.24 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_660302.2 |
---|---|
Molekulargewicht | 11.9 kDa |
Quelle | Human ALK-7, His Tag (AL7-H52H5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 21 - Glu 113 (Accession # Q8NER5-1). |
Immunogen | Glu 21 - Glu 113 |
Lagerungsbedingungen | -20°C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16497149
|
ACROBiosystems
AL7-H52H5-1MG |
1 mg |
2661.24 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16487149
|
ACROBiosystems
AL7-H52H5-100UG |
100 μg |
362.89 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
ALK-7 (Activin receptor-like kinase 7) is also known as Activin receptor type-1C, ACTR-IC, ACVR1C. Serine/threonine protein kinase which forms a receptor complex on ligand binding. The receptor complex consisting of 2 type II and 2 type I transmembrane serine/threonine kinases. Type II receptors phosphorylate and activate type I receptors which autophosphorylate, then bind and activate SMAD transcriptional regulators, SMAD2 and SMAD3. Receptor for activin AB, activin B and NODAL. Plays a role in cell differentiation, growth arrest and apoptosis.
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 11.9 kDa. The protein migrates as 15-33 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.Spezifikation
NP_660302.2 | |
Human ALK-7, His Tag (AL7-H52H5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 21 - Glu 113 (Accession # Q8NER5-1). | |
-20°C | |
ALK-7 | |
Human | |
20 mM Tris, 150 mM NaCl, pH7.5 | |
HEK293 | |
Bio-Markers and CD Antigens |
11.9 kDa | |
Glu 21 - Glu 113 | |
ALK-7,ACTR-IC,ACVR1C | |
Unconjugated | |
His Tag | |
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method. | |
Powder | |
>90% as determined by SDS-PAGE |