missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human ALKBH7 Full-length ORF (NP_115682.1, 1 a.a. - 221 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00 € - 508.00 €

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_115682.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 84266
Molekulargewicht 50.9kDa
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16185753
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00084266-P01.25UG
25 ug
508.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16175753
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00084266-P01.10UG
10 ug
335.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

Sequence: MAGTGLLALRTLPGPSWVRGSGPSVLSRLQDAAVVRPGFLSTAEEETLSRELEPELRRRRYEYDHWDAAIHGFRETEKSRWSEASRAILQRVQAAAFGPGQTLLSSVHVLDLEARGYIKPHVDSIKFCGATIAGLSLLSPSVMRLVHTQEPGEWLELLLEPGSLYILRGSARYDFSHEILRDEESFFGERRIPRGRRISVICRSLPEGMGPGESGQPPPAC
Spezifikation

Spezifikation

NP_115682.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
50.9kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC10974/SPATA11/UNQ6002
ALKBH7
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
84266
ALKBH7 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
RUO
ALKBH7
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen