Learn More
Invitrogen™ Human ALKP ELISA Kit
Artikelnummer. 17104959
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
96 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17104959 5 x 96 Tests 1 Stück
17154483 96 Tests 96 Stück
18567894 10 x 96 Tests 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17104959 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. EH19RBX5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
Human ALKP quantitates human ALKP in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human ALKP.
Die alkalische Phosphatase ist ein homodimerisches Proteinenzym (86 kDa), das zwei Zinkatome enthält, die für die katalytische Funktion pro Monomer entscheidend sind, und ist in alkalischen pH-Umgebungen optimal aktiv. Das Enzym findet sich in Prokaryoten und Eukaryoten, mit derselben allgemeinen Funktion, aber in verschiedenen strukturellen Formen, die sich für die Umgebungen des Organismus eignen. ALP spielt eine Rolle im Leberstoffwechsel und in der Entwicklung innerhalb des Skeletts. Bei Bakterien fungiert ALP als Quelle für anorganisches Phosphat. In Hefe kann ALP ein nützliches Protein für das Studium der Proteinsortierung in der Membran sein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Akp2; Akp-2; Alkaline phosphatase 2; alkaline phosphatase 2, liver; alkaline phosphatase liver/bone/kidney isozyme; alkaline phosphatase precursor (EC 3.1.3.2); alkaline phosphatase tissue non-specific isoform; alkaline phosphatase tissue non-specific isoform/TNS-AP; alkaline phosphatase, biomineralization associated; alkaline phosphatase, liver/bone/kidney; alkaline phosphatase, tissue-nonspecific isozyme; Alpl; APTNAP; AP-TNAP; FLJ40094; FLJ93059; glycerophosphatase; HOPS; liver/bone/kidney isozyme; liver/bone/kidney-type alkaline phosphatase; MGC161443; MGC167935; PHOA; tissue-nonspecific alkaline phosphatase; tissue-nonspecific ALP; Tissue-nonspecific ALP alkaline phosphatase; TNAP; TNSALP; TNS-AP
Assay-Bereich 2 bis 500 mIU/ml
Assay-Empfindlichkeit: 2 mIU/ml
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) P05186.
Gensymbol ALPL
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl; Überstand, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel ALPL
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min