Learn More
Abnova™ Human ALOX15B Partial ORF (AAH35217.1, 181 a.a. - 280 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH35217.1 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 247 |
Molekulargewicht | 36.63kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16184584
|
Abnova™
H00000247-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16174584
|
Abnova™
H00000247-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene encodes a member of the lipoxygenase family of structurally related nonheme iron dioxygenases involved in the production of fatty acid hydroperoxides. The encoded protein converts arachidonic acid exclusively to 15S-hydroperoxyeicosatetraenoic acid, while metabolizing linoleic acid less effectively. This gene is located in a cluster of related genes and a pseudogene that spans approximately 100 kilobases on the short arm of chromosome 17. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described. [provided by RefSeq]
Sequence: NANFYLQAGSAFAEMKIKGLLDRKGLWRSLNEMKRIFNFRRTPAAEHAFEHWQEDAFFASQFLNGLNPVLIRRCHYLPKNFPVTDAMVASVLGPGTSLQASpezifikation
AAH35217.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.63kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
15-LOX-2 | |
ALOX15B | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
247 | |
ALOX15B (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
NANFYLQAGSAFAEMKIKGLLDRKGLWRSLNEMKRIFNFRRTPAAEHAFEHWQEDAFFASQFLNGLNPVLIRRCHYLPKNFPVTDAMVASVLGPGTSLQA | |
RUO | |
ALOX15B | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |