Learn More
Abnova™ Human ALOX15B Partial ORF (AAH35217.1, 181 a.a. - 280 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00000247-Q01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16184584
  • 467.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab
05-01-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Descripción
Descripción
Sequence: NANFYLQAGSAFAEMKIKGLLDRKGLWRSLNEMKRIFNFRRTPAAEHAFEHWQEDAFFASQFLNGLNPVLIRRCHYLPKNFPVTDAMVASVLGPGTSLQA
Especificaciones
Especificaciones
AAH35217.1
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
NANFYLQAGSAFAEMKIKGLLDRKGLWRSLNEMKRIFNFRRTPAAEHAFEHWQEDAFFASQFLNGLNPVLIRRCHYLPKNFPVTDAMVASVLGPGTSLQA
RUO
ALOX15B
Wheat Germ (in vitro)
GST
wheat germ expression system
Liquid
247
ALOX15B (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
15-LOX-2
ALOX15B
Yes
Videos
SDS
Documentos