Learn More
Invitrogen™ AFP Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EHAFP
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beschreibung
The Human Alpha FetoProtein (Hu AFP) ELISA quantitates Hu AFP in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu AFP. Principle of the method The Human AFP solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
AFP (Alpha fFtoprotein) ist ein großes Plasmaprotein, das während des fetalen Lebens durch den Dottersack, den Darmtrakt und die Leber produziert wird. Die AFP-Expression bei Erwachsenen ist oft mit einem Hepatom oder Teratom assoziiert. Die erbliche Persistenz von AFP kann jedoch auch bei Personen ohne offensichtliche Pathologie gefunden werden. Das Protein wird als das fetale Gegenstück zu Serumalbumin angesehen, und AFP- und Albumingene sind tandemartig in der gleichen Transkriptionsorientierung auf Chromosom 4 vorhanden. AFP kommt als Monomer, Dimer und Trimer vor. AFP kann auch an Kupfer und Nickel-Ionen, Fettsäuren und Bilirubin binden. Die Konzentration von AFP im Fruchtwasser wird zur Messung des renalen Proteinverlustes verwendet und um auf Spina bifida und Anencephaly zu untersuchen. Bei Patienten mit hepatozellulärem Karzinom (HCC), Teratoblastom, Kolorektalkarzinom, Pankreaskrebs und Keimzellneoplasmen wurde ein hoher Serum-AFP-Gehalt festgestellt.Spezifikation
Gehäuse P02771 | |
6 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
174 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Signaltransduktion | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
4 Std 45 Min |
7.37 bis 1800 pg/ml | |
6 bis 1800 pg/ml | |
Biotin | |
Weitere Proteine | |
Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen auf: Humanes Angiogenin, BDNF, BLC, CNTF, ENA-78, FGF-4, IL-1a, IL-1b, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-g, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1a, MIP-1 b, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TGF-b, TIMP-1, TIMP-2, TNF-a, TNF-b, TPO, VEGF. | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
AFPD,FETA,HPAFP | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 7 μl; Serum, 7 μl; Überstand, 100 μl | |
AFPD, FETA, HPAFP | |
1 Std 20 Min |