Learn More
Abnova™ Human AMD1 Full-length ORF (NP_001625.2, 1 a.a. - 334 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00000262-P01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16161531
  • 335.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes an important intermediate enzyme in polyamine biosynthesis. The polyamines spermine, spermidine, and putrescine are low-molecular-weight aliphatic amines essential for cellular proliferation and tumor promotion. Two alternatively spliced transcript variants that encode different proteins have been identified. [provided by RefSeq]
Sequence: MEAAHFFEGTEKLLEVWFSRQQPDANQGSGDLRTIPRSEWDILLKDVQCSIISVTKTDKQEAYVLSESSMFVSKRRFILKTCGTTLLLKALVPLLKLARDYSGFDSIQSFFYSRKNFMKPSHQGYPHRNFQEEIEFLNAIFPNGAAYCMGRMNSDCWYLYTLDFPESRVISQPDQTLEILMSELDPAVMDQFYMKDGVTAKDVTRESGIRDLIPGSVIDATMFNPCGYSMNGMKSDGTYWTIHITPEPEFSYVSFETNLSQTSYDDLIRKVVEVFKPGKFVTTLFVNQSSKCRTVLASPQKIEGFKRLDCQSAMFNDYNFVFTSFAKKQQQQQS
Spezifikation
Spezifikation
NP_001625.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
64.7kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
RUO
AMD1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
262
AMD1 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ADOMETDC/AMD/DKFZp313L1234/FLJ26964/SAMDC
AMD1
Recombinant
wheat germ expression system