Learn More
Abnova™ Human AMID Partial ORF (AAH06121, 1 a.a. - 339 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00084883-Q02.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16045725
  • 508.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene has significant homology to NADH oxidoreductases and the apoptosis-inducing factor PDCD8/AIF. Overexpression of this gene has been shown to induce apoptosis. The expression of this gene is found to be induced by tumor suppressor protein p53 in colon caner cells. [provided by RefSeq]
Sequence: MGSQVSVESGALHVVIVGGGFGGIAAASQLQALNVPFMLVDMKDSFHHNVAALRASVETGFAKKTFISYSVTFKDNFRQGLVVGIDLKNQMVLLQGGEALPFSHLILATGSTGPFPGKFNEVSSQQAAIQAYEDMVRQVQRSRFIVVVGGGSAGVEMAAEIKTEYPEKEVTLIHSQVALADKELLPSVRQEVKEILLRKGVQLLLSERVSNLEELPLNEYREYIKVQTDKGTEVATNLVILCTGIKINSSAYRKAFESRLASSGALRVNEHLQVEGHSNVYAIGDCADVRTPKMAYLAGLHANIAVANIVNSVKQRPLQAYKPGALTFLLSMGRNDGVG
Spezifikation
Spezifikation
AAH06121
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
62.92kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MGSQVSVESGALHVVIVGGGFGGIAAASQLQALNVPFMLVDMKDSFHHNVAALRASVETGFAKKTFISYSVTFKDNFRQGLVVGIDLKNQMVLLQGGEALPFSHLILATGSTGPFPGKFNEVSSQQAAIQAYEDMVRQVQRSRFIVVVGGGSAGVEMAAEIKTEYPEKEVTLIHSQVALADKELLPSVRQEVKEILLRKGVQLLLSERVSNLEELPLNEYREYIKVQTDKGTEVATNLVILCTGIKINSSAYRKAFESRLASSGALRVNEHLQVEGHSNVYAIGDCADVRTPKMAYLAGLHANIAVANIVNSVKQRPLQAYKPGALTFLLSMGRNDGVG
RUO
AIFM2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
84883
AMID (Human) Recombinant Protein (Q02)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
AMID/PRG3/RP11-367H5.2
AIFM2
Recombinant
wheat germ expression system