Learn More
Abnova™ Human AMID Partial ORF (AAH06121, 1 a.a. - 339 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH06121
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 84883
Molekulargewicht 62.92kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16045725
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00084883-Q02.25UG
25 ug
508.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16035725
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00084883-Q02.10UG
10 ug
335.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene has significant homology to NADH oxidoreductases and the apoptosis-inducing factor PDCD8/AIF. Overexpression of this gene has been shown to induce apoptosis. The expression of this gene is found to be induced by tumor suppressor protein p53 in colon caner cells. [provided by RefSeq]
Sequence: MGSQVSVESGALHVVIVGGGFGGIAAASQLQALNVPFMLVDMKDSFHHNVAALRASVETGFAKKTFISYSVTFKDNFRQGLVVGIDLKNQMVLLQGGEALPFSHLILATGSTGPFPGKFNEVSSQQAAIQAYEDMVRQVQRSRFIVVVGGGSAGVEMAAEIKTEYPEKEVTLIHSQVALADKELLPSVRQEVKEILLRKGVQLLLSERVSNLEELPLNEYREYIKVQTDKGTEVATNLVILCTGIKINSSAYRKAFESRLASSGALRVNEHLQVEGHSNVYAIGDCADVRTPKMAYLAGLHANIAVANIVNSVKQRPLQAYKPGALTFLLSMGRNDGVG
Spezifikation
Spezifikation
AAH06121
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
62.92kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
AMID/PRG3/RP11-367H5.2
AIFM2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
84883
AMID (Human) Recombinant Protein (Q02)
MGSQVSVESGALHVVIVGGGFGGIAAASQLQALNVPFMLVDMKDSFHHNVAALRASVETGFAKKTFISYSVTFKDNFRQGLVVGIDLKNQMVLLQGGEALPFSHLILATGSTGPFPGKFNEVSSQQAAIQAYEDMVRQVQRSRFIVVVGGGSAGVEMAAEIKTEYPEKEVTLIHSQVALADKELLPSVRQEVKEILLRKGVQLLLSERVSNLEELPLNEYREYIKVQTDKGTEVATNLVILCTGIKINSSAYRKAFESRLASSGALRVNEHLQVEGHSNVYAIGDCADVRTPKMAYLAGLHANIAVANIVNSVKQRPLQAYKPGALTFLLSMGRNDGVG
RUO
AIFM2