Learn More
Abnova™ Human AMPD2 Full-length ORF (NP_631895.1, 1 a.a. - 798 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00000271-P01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16161541
  • 320.54 € / 10 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 17-11-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Adenosine monophosphate deaminase-2 (EC 3.5.4.6) catalyzes the deamination of AMP to IMP and plays an important role in the purine nucleotide cycle.[supplied by OMIM]
Sequence: MASEARGGLGAPPLQSARSLPGPAPCLKHFPLDLRTSMDGKCKEIAEELFTRSLAESELRSAPYEFPEESPIEQLEERRQRLERQISQDVKLEPDILLRAKQDFLKTDSDSDLQLYKEQGEGQGDRSLRERDVLEREFQRVTISGEEKCGVPFTDLLDAAKSVVRALFIREKYMALSLQSFCPTTRRYLQQLAEKPLETRTYEQGPDTPVSADAPVHPPALEQHPYEHCEPSTMPGDLGLGLRMVRGVVHVYTRREPDEHCSEVELPYPDLQEFVADVNVLMALIINGPIKSFCYRRLQYLSSKFQMHVLLNEMKELAAQKKVPHRDFYNIRKVDTHIHASSCMNQKHLLRFIKRAMKRHLEEIVHVEQGREQTLREVFESMNLTAYDLSVDTLDVHADRNTFHRFDKFNAKYNPIGESVLREIFIKTDNRVSGKYFAHIIKEVMSDLEESKYQNAELRLSIYGRSRDEWDKLARWAVMHRVHSPNVRWLVQVPRLFDVYRTKGQLANFQEMLENIFLPLFEATVHPASHPELHLFLEHVDGFDSVDDESKPENHVFNLESPLPEAWVEEDNPPYAYYLYYTFANMAMLNHLRRQRGFHTFVLRPHCGEAGPIHHLVSAFMLAENISHGLLLRKAPVLQYLYYLAQIGIAMSPLSNNSLFLSYHRNPLPEYLSRGLMVSLSTDDPLQFHFTKEPLMEEYSIATQVWKLSSCDMCELARNSVLMSGFSHKVKSHWLGPNYTKEGPEGNDIRRTNVPDIRVGYRYETLCQELALITQAVQSEMLETIPEEAGITMSPGPQ
Spezifikation
Spezifikation
NP_631895.1
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
118.5kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
RUO
AMPD2
Yes
wheat germ expression system
Liquid
271
AMPD2 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
AMPD2