Learn More
Invitrogen™ Amphiregulin Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EHAREG
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beschreibung
The Human Amphiregulin ELISA quantitates Hu Amphiregulin in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu Amphiregulin. Principle of the method The Human Amphiregulin solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Amphiregulin (AR) bindet an den EGF-Rezeptor (EGFR) mit niedrigerer Affinität als EGF. Die ausgereift sezernierte Form des AR ist ein aus 84-Aminosäureresten glykosylierter Polypeptid-Wachstumsregulator, der durch proteolytische Prozesse aus einer 252-Aminosäure, einem transmembranen Vorläufer, erzeugt wird. Sieben verschiedene Polypeptid-Liganden, die von unterschiedlichen Genen abstammen, können an die extrazelluläre Domäne des EGFR binden. Diese Liganden sind EGF, TGFalpha, AR, HB-EGF, Cripto-1, Epiregulin und Beta Cellulin. Alle diese Wachstumsfaktoren enthalten eine charakteristische, EGF-ähnliche Domäne, die durch sechs abstandsgleiche Cystein-Reste definiert wird und die drei Loops durch die Bildung von Disulfidbindungen erzeugen. Das AR-Protein wurde immunhistochemisch auf das Epithel von Dickdarm, Magen, Bauchspeicheldrüse, Brust und Plazenta lokalisiert. Laut Literatur wird AR in humanem Brust-, Dickdarm-, Magen- und Bauchspeicheldrüsenkrebs überexprimiert.Spezifikation
Gehäuse P15514 | |
10 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
374 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Neurobiologie | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
4 Std 45 Min |
16.46 bis 4000 pg/ml | |
10 bis 4000 pg/ml | |
Biotin | |
GCPR | |
Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen auf: humanes Angiogenin, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF. | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
ARB,CRDGF,SDGF,AREG | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl | |
ARB, CRDGF, SDGF, AREG | |
1 Std 20 Min |