Learn More
Invitrogen™ Angiogenin Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EHANG
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beschreibung
The Human Angiogenin (Hu ANG) ELISA quantitates Hu ANG in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu ANG. Principle of the method The Human ANG solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Angiogenin (ANG oder ANG I) ist wichtig für den Prozess der Neovaskularisierung und Bildung neuer Blutgefäße. ANG ähnelt der pankreatischen Ribonuklease A und fungiert als tRNA-spezifische Ribonuklease, die die Proteinsynthese durch gezielte Hydrolysierung zellulärer tRNAs unterdrückt. Es interagiert mit endothelialem Zelloberflächen-Aktin und kann Veränderungen im Zellzytoskelett verursachen. ANG soll an der Entwicklung fester Tumore beteiligt sein und seine Antagonisten sind in der Lage, das Tumorwachstum zu hemmen. Defekte in ANG sind die Ursache für die Empfindlichkeit gegenüber amyotropher Lateralsklerose Typ 9 (ALS9). Angiogenin ist eine genetische Verbindung zwischen ALS und PD.Spezifikation
Gehäuse P03950 | |
1,5 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
283 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Angiogenese | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
4 Std 45 Min |
1.64 bis 400 pg/ml | |
1.5 bis 400 pg/ml | |
Biotin | |
Proteasen, Peptidasen und Inhibitoren | |
Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit einem der getesteten Zytokine auf: Humanes BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF. | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
ALS9; HEL168; RAA1; RNASE4; RNASE5 | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 1 μl; Serum, 1 μl; Überstand, 100 μl | |
ALS9, HEL168, RAA1, RNASE4, RNASE5 | |
1 Std 20 Min |