Learn More
Invitrogen™ ANGPTL4 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EHANGPTL4
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.33000kg
Beschreibung
The Human Angiopoietin Like4 (Hu ANGPTL4) ELISA quantitates Hu ANGPTL4 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu ANGPTL4. Principle of the method The Human ANGPTL4 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Das Human Angiopoietin-Like 4 ELISA-Kit für die reine Forschungsanwendung ist für die quantitative Bestimmung von Angiopoietin-Like 4 in Proben (z. B. Zellkulturüberstände, Plasma, Serum) mit 96-Well-Platten und einem Mikrotiterplatten-Lesegerät zu verwenden. Der Assay erkennt sowohl natürliche als auch rekombinante Formen von Angiopoietin-Like 4.Prinzip der Methode
Das Invitrogen™ Human Angiopoietin-Like4 ELISA Kit ist ein Festphasen-Sandwich-Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA). Ein für Angiopoietin-Like 4 spezifischer Antikörper wurde auf die Wells der mitgelieferten Mikrotiterstreifen beschichtet. In diese Wells werden Proben, einschließlich der Standards bekannter Angiopoietin-Like-4-Inhalte, Kontrollproben und Unbekannten, pipettiert, gefolgt von einem biotinylierten zweiten Antikörper.
Während der ersten Inkubation bindet das Angiopoietin-Like 4 Antigen gleichzeitig an den immobilisierten (Capture) Antikörper an einer Stelle und an den lösungsphasigen biotinylierten Antikörper an einer zweiten Stelle.
Nach Entfernung des überschüssigen zweiten Antikörpers wird Streptavidin-Peroxidase (Enzym) hinzugefügt. Es bindet an den biotinylierten Antikörper, um die vier Teile des Sandwichs zu vervollständigen. Nach einer zweiten Inkubation und Waschung, bei der alle ungebundenen Enzyme entfernt werden, wird eine Substratlösung hinzugefügt, die vom gebundenen Enzym zur Erzeugung einer Farbe genutzt wird. Die Intensität dieses Farbprodukts ist direkt proportional zur Angiopoietin-Like-4-Konzentration in der Originalprobe.
- Assay-Typ: Festphasen-Sandwich-ELISA
- Probenarten: Zellkulturüberstände, Plasma, Serum
- Probenvolumen: 100 μl pro Probe nach Verdünnung
- Empfindlichkeit: 20 pg/ml
- Standard-Kurvenbereich: 20 bis 20000 pg/ml
- Spezifität: Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit einem der folgenden getesteten Zytokine auf: Humanes Angiogenin, BDNF, BLC, ENA-78, FGF- 4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF
Spezifikation
Gehäuse Q9BY76 | |
20 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
51129 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer (Wash Buffer), Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Angiogenese | |
Kann nach Versanddatum bis zu 6 Monate bei 2 bis 8 °C gelagert werden. Das Kit kann innerhalb eines Jahres verwendet werden, wenn das gesamte Kit bei -20 °C gelagert wird Wiederholtes Einfrieren und Auftauen vermeiden. | |
Human | |
4 Std 45 Min |
27.4 bis 20,000 pg/ml | |
20 bis 20000 pg/ml | |
Biotin | |
Weitere Proteine | |
Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen auf: Humanes Angiogenin, BDNF, BLC, ENA-78, FGF- 4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
ARP4, FIAF, HARP, HFARP, NL2, PGAR, TGQTL, UNQ171, pp1158 | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 33 μl; Serum, 33 μl; Überstand, 100 μl | |
PP1158, ANGPTL2, ARP4, FIAF, HARP, HFARP, NL2, PGAR, TGQTL, UNQ171, pp1158 | |
5 Stunden |