Learn More
Invitrogen™ Angiostatin (Plasminogen) Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EHANGIOSTATIN
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beschreibung
The Human Angiostatin (Plasminogen) ELISA quantitates Hu Angiostatin in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu Angiostatin. Principle of the method The Human Angiostatin solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Plasmin löst das Fibrin von Blutgerinnseln auf und wirkt als proteolytischer Faktor in einer Vielzahl anderer Prozesse, einschließlich embryonaler Entwicklung, Gewebeumbildung, Tumorinvasion und Entzündung. Bei der Ovulation schwächt es die Wände des Graafschen Follikels. Es aktiviert den Urokinase-Typ Plasminogenaktivator, Kollagenasen und mehrere Komplement-Zymogene wie C1 und C5. Die Spaltung von Fibronektin und Laminin führt zur Zellablösung und Apoptose. Spaltet auch Fibrin, Thrombospondin und von Willebrand Faktor. Seine Rolle bei der Gewebeummodellierung und Tumorinvasion kann durch CSPG4 moduliert werden. Bindet an Zellen.Spezifikation
Gehäuse P00747 | |
20 ng/mL | |
ELISA-Kit | |
Human | |
5340 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Tests | |
Plasma, 33 μl; Serum, 33 μl; Überstand, 100 μl | |
Human | |
4 Std 45 Min |
31.25 bis 2000 ng/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
PLG | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
1 Std 20 Min |